α,α,α-Trifluoro-o-toluonitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Cyanobenzotrifluoride, o-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 2-(Trifluoromethyl)benzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 447-60-9
Molecular Formula: C8H4F3N
Formula Weight: 171.12
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4632
Melting Point: 17-18°
Boiling Point: 204-206°
Beilstein Reference: 2048152
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001791
Formula:
C₈H₄F₃N Peso molecolare: 171,12 g/mol Punto di ebollizione: 204…206 °C Punto di fusione: 17…18 °C Densità: 1,294 Flash Pt: 90 °C (194 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001791 CAS Number: 447-60-9 EINECS: 207-184-3 UN: 3276 ADR: 6.1,III |