tert-Butyl bromoacetate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Bromoacetic tert-butyl ester
Purity: 98%
CAS No.: 5292-43-3
Molecular Formula: C6H11BrO2
Formula Weight: 195.06
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.4450
Odour: Pungent
Boiling Point: 175°
Beilstein Reference: 1753010
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000188
Formula:
BrCH₂COOC(CH₃)₂ Punto di ebollizione: 175 °C Densità: 1,330 Flash Pt: 49 °C (120 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000188 CAS Number: 5292-43-3 EINECS: 226-133-6 ADR: 3,III |