2-Ammino-4-metiltiazolo ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1603-91-4
Molecular Formula: C4H6N2S
Formula Weight: 114.17
Flash Point: 107°(224°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 107890
Merck Reference: 14,450
MDL No.: MFCD00005329
Formula:
C₄H₆N₂S Punto di ebollizione: 231…233 °C Punto di fusione: 42…46 °C Densità: 1,202 g/cm³ (50 °C) Flash Pt: 107 °C (224 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005329 CAS Number: 1603-91-4 EINECS: 216-505-6 Merck Index: 14,450 |