4-(Benzilossi) fenolo ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Monobenzone
Purity: 98+%
CAS No.: 103-16-2
Molecular Formula: C13H12O2
Formula Weight: 200.24
Melting Point: 118-122°
Beilstein Reference: 1958305
Merck Reference: 14,6248
MDL No.: MFCD00002333
Formula:
C₁₃H₁₂O₂ Peso molecolare: 200.24 g/mol Punto di ebollizione: 328 Punto di fusione: 118…122 °C Densità: 1.260 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002333 CAS Number: 103-16-2 EINECS: 203-083-3 Merck Index: 12,06331 |