2-Acetyl-5-bromothiophene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 5370-25-2
Molecular Formula: C6H5BrOS
Formula Weight: 205.07
Melting Point: 93-96°
Boiling Point: 103°/4mm
MDL No.: MFCD00014528
Formula:
C₆H₅BrOS Punto di ebollizione: 103 °C (4 mmHg) Punto di fusione: 93…96 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014528 CAS Number: 5370-25-2 EINECS: 226-363-7 |