Stampa…
Tris(4-fluorophenyl)phosphine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A14813.03 A14813.06 A14813.14
A14813.03EA 33.9 EUR
A14813.03 A14813.06 A14813.14
Tris(4-fluorophenyl)phosphine ≥98%
Tris(4-fluorophenyl)phosphine
Purity: 98% CAS No.: 18437-78-0 Molecular Formula: C18H12F3P Formula Weight: 316.27 Melting Point: 78-82° Beilstein Reference: 919838
Formula: C₁₈H₁₂F₃P
Peso molecolare: 316.26 g/mol
Punto di fusione: 78…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013553
CAS Number: 18437-78-0