Tricina ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 5704-04-1
Molecular Formula: (HOCH2)3CNHCH2CO2H
Formula Weight: 179.17
Melting Point: ca 183° dec.
Beilstein Reference: 1937804
Merck Reference: 14,9651
MDL No.: MFCD00004277
Formula:
(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H Punto di fusione: ∼ 183 °C (dec.) Densità: 1,523 g/cm³ (19.85 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004277 CAS Number: 5704-04-1 EINECS: 227-193-6 Merck Index: 14,9651 |