Stampa…
Isobutyl chloroformate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Chloroformic acid isobutyl ester
A14692.14 A14692.22 A14692.36
A14692.14EA 25.8 EUR
A14692.14 A14692.22 A14692.36
Isobutyl chloroformate ≥98%
Isobutyl chloroformate
Purity: 98% CAS No.: 543-27-1 Molecular Formula: C5H9ClO2 Formula Weight: 136.58 Flash Point: 30°(86°F) Refractive Index: 1.4060 Melting Point: -80° Boiling Point: 128-129° Beilstein Reference: 956590 Merck Reference: 14,5139 UN No.: 2742 MDL No.: MFCD00000642
Formula: C₅H₉ClO₂
Peso molecolare: 136.58 g/mol
Punto di ebollizione: 128…129 °C
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 1.048
Flash Pt: 30 °C (86 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000642
CAS Number: 543-27-1
EINECS: 208-840-1
UN: 2742
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05156