Allyltrimethylsilane ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 762-72-1
Molecular Formula: CH2=CHCH2Si(CH3)3
Formula Weight: 114.27
Flash Point: -10°(14°F)
Refractive Index: 1.4080
Boiling Point: 85-86°
Beilstein Reference: 906755
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008635
Formula:
H₂CCHCH₂Si(CH₃)₃ Punto di ebollizione: 85…86 °C Densità: 0,717 Flash Pt: –10 °C (14 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008635 CAS Number: 762-72-1 EINECS: 212-104-5 ADR: 3,II |