Stampa…

Thiophene-3-carbaldehyde 96%

Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione

Synonyms: Thiophene-3-carboxaldehyde, 3-Thiophenecarboxaldehyde

A14628.09 A14628.18
A14628.09EA 63 EUR
A14628.09 A14628.18
Thiophene-3-carbaldehyde 96%
Thiophene-3-carbaldehyde

Purity: 96% CAS No.: 498-62-4 Molecular Formula: C5H4OS Formula Weight: 112.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 64°(147°F) Refractive Index: 1.5840 Boiling Point: 194-196° Beilstein Reference: 105889 MDL No.: MFCD00005466

Formula: C₅H₄OS
Peso molecolare: 112,15 g/mol
Punto di ebollizione: 194…196 °C
Punto di fusione: –30 °C
Densità: 1,28
Flash Pt: 64 °C (147 °F)
MDL Number: MFCD00005466
CAS Number: 498-62-4
EINECS: 207-865-5

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR