Stampa…
Isoxazole-5-carbonyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A14625.03 A14625.06
A14625.03EA 63.7 EUR
A14625.03 A14625.06
Isoxazole-5-carbonyl chloride ≥97%
Isoxazole-5-carbonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 62348-13-4 Molecular Formula: C4H2ClNO2 Formula Weight: 131.52 Refractive Index: 1.4990 Boiling Point: 167-168° UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00067868
Formula: C₄H₂ClNO₂
Peso molecolare: 131.52 g/mol
Punto di ebollizione: 167…168 °C
Densità: 1.362
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067868
CAS Number: 62348-13-4
UN: 3265
ADR: 8 II