4,4'-Dimethoxybenzhydrol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 728-87-0
Molecular Formula: C15H16O3
Formula Weight: 244.29
Melting Point: 69-71°
Beilstein Reference: 748532
Formula:
C₁₅H₁₆O₃ Punto di ebollizione: 362 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 69…71 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008410 CAS Number: 728-87-0 EINECS: 211-975-9 |