Trimethylsulphoxonium iodide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1774-47-6
Molecular Formula: (CH3)3SOI
Formula Weight: 220.07
Melting Point: ca 170° dec.
Beilstein Reference: 3595854
Formula:
C₃H₉IOS Punto di fusione: ∼ 170 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011899 CAS Number: 1774-47-6 EINECS: 217-204-2 |