Stampa…
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4-Hydroxyphenyl)propanoic acid, p-hydroxyl phenylpropanol, 3-(p-Hydroxyphenyl)-Propionic Acid
A14567.09 A14567.18 A14567.30
A14567.09EA 33.6 EUR
A14567.09 A14567.18 A14567.30
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid ≥99%
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Purity: 99% CAS No.: 501-97-3 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 126-131° Beilstein Reference: 2209841
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di ebollizione: 208…210 °C (14 mmHg)
Punto di fusione: 126…131 °C
Densità: 1,336 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002778
CAS Number: 501-97-3
EINECS: 207-931-3