3,5-Dinitro-o-toluic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 28169-46-2
Molecular Formula: C8H6N2O6
Formula Weight: 226.15
Melting Point: 203-207°
Beilstein Reference: 2622906
Formula:
C₈H₆N₂O₆ Punto di fusione: 203…207 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007161 CAS Number: 28169-46-2 EINECS: 248-880-7 |