Stampa…
1-Phenyl-1,3-butandione ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A14537.0B A14537.18 A14537.30
A14537.0BEA 669 EUR
A14537.0B A14537.18 A14537.30
1-Phenyl-1,3-butandione ≥98%
1-Phenyl-1,3-butandione
Purity: 98+% CAS No.: 93-91-4 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Melting Point: 55-60° Boiling Point: 260-262° MDL No.: MFCD00008786
Formula: C₆H₅C(O)CH₂C(O)CH₃
Punto di ebollizione: 260…262 °C
Punto di fusione: 55…60 °C
Densità: 1,090
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008786
CAS Number: 93-91-4
EINECS: 202-286-4