N-(4-Bromobutyl)phthalimide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
2-(4-Bromobutyl)isoindoline-1,3-dione
Purity: 98%
CAS No.: 5394-18-3
Molecular Formula: C12H12BrNO2
Formula Weight: 282.14
Odour: Odourless
Melting Point: 77-81°
Boiling Point: 165-170°/1mm
Beilstein Reference: 164119
MDL No.: MFCD00005905
Formula:
C₁₂H₁₂BrNO₂ Punto di ebollizione: 165…170 °C (1 mmHg) Punto di fusione: 77…81 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005905 CAS Number: 5394-18-3 EINECS: 226-401-2 |