Stampa…
4,4'-Difluorobenzhydrol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A14370.06 A14370.14 A14370.22
A14370.06EA 19.7 EUR
A14370.06 A14370.14 A14370.22
4,4'-Difluorobenzhydrol ≥98%
4,4'-Difluorobenzhydrol
Purity: 98+% CAS No.: 365-24-2 Molecular Formula: C13H10F2O Formula Weight: 220.22 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-49° Boiling Point: 142-144°/3mm Beilstein Reference: 2332258 MDL No.: MFCD00000357
Formula: C₁₃H₁₀F₂O
Punto di ebollizione: 142…144 °C (3 mmHg)
Punto di fusione: 45…49 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000357
CAS Number: 365-24-2
EINECS: 206-671-8