Thiophene-2-carbaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Thiophenecarboxaldehyde, Thiophene-2-carboxaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 98-03-3
Molecular Formula: C5H4OS
Formula Weight: 112.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5900
Boiling Point: 196-198°
Beilstein Reference: 105819
MDL No.: MFCD00005429
Formula:
C₅H₄OS Peso molecolare: 112,15 g/mol Punto di ebollizione: 196…198 °C Punto di fusione: ? 10 °C Densità: 1,220 Flash Pt: 78 °C (172 °F) |
MDL Number:
MFCD00005429 CAS Number: 98-03-3 EINECS: 202-629-8 |