2-Chloro-N-methylaniline ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
A14343.03
A14343.06
A14343.14
A14343.03EA
36.1
EUR
A14343.03
A14343.06
A14343.14
2-Chloro-N-methylaniline ≥97%
2-Chloro-N-methylaniline
Purity: 97%
CAS No.: 932-32-1
Molecular Formula: C7H8ClN
Formula Weight: 141.60
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5800
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 2802444
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00045170
Formula:
C₇H₈ClN Peso molecolare: 141,6 g/mol Punto di ebollizione: 218 °C Densità: 1,150 Flash Pt: 92 °C (197 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00045170 CAS Number: 932-32-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |