(3-Methoxyphenyl)acetonitrile ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Methoxybenzyl cyanide, 2-(3-Methoxyphenyl)acetonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 19924-43-7
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5312
Boiling Point: 278-282°
Beilstein Reference: 1865539
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001910
Formula:
C₉H₉NO Peso molecolare: 147,18 g/mol Punto di ebollizione: 278…282 °C Densità: 1,082 Flash Pt: 98 °C (208 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001910 CAS Number: 19924-43-7 EINECS: 243-428-5 UN: 3276 ADR: 6.1,III |