Stampa…
3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 3-(2-Methoxyphenyl)propanoic acid
A14314.14 A14314.06 A14314.22
A14314.14EA 117 EUR
A14314.14 A14314.06 A14314.22
3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid ≥98%
3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid
Purity: 98+% CAS No.: 6342-77-4 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Melting Point: 85-88° Beilstein Reference: 2097012
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Peso molecolare: 180,2 g/mol
Punto di ebollizione: 302 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 85…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002772
CAS Number: 6342-77-4
EINECS: 228-738-0