Stampa…

3-Nitrophthalic acid 95%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

A14281.22 A14281.30 A14281.36
A14281.22EA 46.5 EUR
A14281.22 A14281.30 A14281.36
3-Nitrophthalic acid 95%
3-Nitrophthalic acid

Purity: 95% CAS No.: 603-11-2 Molecular Formula: C8H5NO6 Formula Weight: 211.13 Melting Point: ca 214° dec. Beilstein Reference: 2054269

Formula: C₈H₅NO₆
Peso molecolare: 211.13 g/mol
Punto di ebollizione: 441
Punto di fusione: ∼ 214 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007138
CAS Number: 603-11-2
EINECS: 210-030-8

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR