3,5-Dimethylbenzyl bromide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
α-Bromomesitylene, 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 27129-86-8
Molecular Formula: C9H11Br
Formula Weight: 199.10
Melting Point: 36-40°
Boiling Point: 109-110°/14mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00013539
Formula:
C₉H₁₁Br Punto di ebollizione: 109…110 °C (14 mmHg) Punto di fusione: 36…40 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013539 CAS Number: 27129-86-8 UN: 3261 ADR: 8,II |