5-Chloro-o-anisidine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
5-Chloro-2-methoxyaniline, 5-Chloro-2-anisidine, 2-Amino-4-chloroanisole
Purity: 98%
CAS No.: 95-03-4
Molecular Formula: C7H8ClNO
Formula Weight: 157.60
Odour: Characteristic
Melting Point: 79-84°
Boiling Point: 135°/8mm
Beilstein Reference: 879161
UN No.: 2233
MDL No.: MFCD00007777
Formula:
C₇H₈ClNO Punto di ebollizione: 135 °C (8 mmHg) Punto di fusione: 79…84 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007777 CAS Number: 95-03-4 EINECS: 202-385-2 UN: 2233 ADR: 6.1,III |