Bis(2-cloroetile) etere ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Chloroethyl ether
Purity: 99%
CAS No.: 111-44-4
Molecular Formula: C4H8Cl2O
Formula Weight: 143.01
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.4570
Odour: Pungent
Melting Point: -50°
Boiling Point: 178°
Beilstein Reference: 605317
Merck Reference: 14,3066
UN No.: 1916
MDL No.: MFCD00000975
Formula:
C₄H₈Cl₂O Peso molecolare: 143,01 g/mol Punto di ebollizione: 178 °C Punto di fusione: –50 °C Densità: 1,219 Flash Pt: 55 °C (131 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000975 CAS Number: 111-44-4 EINECS: 203-870-1 UN: 1916 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,3066 |