Stampa…
2-(4-Bromophenyl)ethanol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A14143.06 A14143.03 A14143.14 A14143.30
A14143.06EA 107 EUR
A14143.06 A14143.03 A14143.14 A14143.30
2-(4-Bromophenyl)ethanol ≥98%
2-(4-Bromophenyl)ethanol
Purity: 98% CAS No.: 4654-39-1 Molecular Formula: C8H9BrO Formula Weight: 201.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5730 Boiling Point: 106-108°/1mm Beilstein Reference: 2079929 MDL No.: MFCD00002897
Formula: C₈H₉BrO
Punto di ebollizione: 106…108 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 36…38 °C
Densità: 1,436
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002897
CAS Number: 4654-39-1
EINECS: 225-093-7