4-Fluoro-o-phenylenediamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 367-31-7
Molecular Formula: C6H7FN2
Formula Weight: 126.13
Melting Point: 91-95°
Beilstein Reference: 2081075
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00042228
Formula:
C₆H₇FN₂ Punto di ebollizione: 250 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 91…95 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042228 CAS Number: 367-31-7 EINECS: 206-691-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |