Stampa…
(4-Formylphenoxy)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A13960.09 A13960.18 A13960.30
A13960.09EA 54.2 EUR
A13960.09 A13960.18 A13960.30
(4-Formylphenoxy)acetic acid ≥98%
(4-Formylphenoxy)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 22042-71-3 Molecular Formula: C9H8O4 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 193-198° Beilstein Reference: 779885
Formula: (C₆H₄(CHO))OCH₂COOH
Punto di ebollizione: 333 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 193…198 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016613
CAS Number: 22042-71-3
EINECS: 244-749-3