Isopropyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 4191-73-5
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.21
Melting Point: 84-86°
Beilstein Reference: 2641564
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ Punto di fusione: 84…86 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016468 CAS Number: 4191-73-5 EINECS: 224-069-3 |