Stampa…
3-Chlorobenzoylacetonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3'-Chloro-2-cyanoacetophenone, (3-Chlorobenzoyl)acetonitrile, 3-(3-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
A13913.03 A13913.06
A13913.03EA 28 EUR
A13913.03 A13913.06
3-Chlorobenzoylacetonitrile ≥98%
3-Chlorobenzoylacetonitrile
Purity: 98% CAS No.: 21667-62-9 Molecular Formula: C9H6ClNO Formula Weight: 179.61 Melting Point: 78-83° Beilstein Reference: 2414476
Formula: C₉H₆ClNO
Peso molecolare: 179,61 g/mol
Punto di fusione: 78…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067891
CAS Number: 21667-62-9