3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 36157-40-1
Molecular Formula: C6H4Cl2OS
Formula Weight: 195.07
Flash Point: 110°(230°F)
Melting Point: 37-39°
Boiling Point: 120-122°/4mm
Beilstein Reference: 121288
MDL No.: MFCD00014522
Formula:
C₆H₄Cl₂OS Punto di ebollizione: 120…122 °C (4 mmHg) Punto di fusione: 37…39 °C Flash Pt: 110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014522 CAS Number: 36157-40-1 EINECS: 252-893-3 |