4-Methoxybenzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 98-68-0
Molecular Formula: C7H7ClO3S
Formula Weight: 206.65
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₇H₇ClO₃S Punto di ebollizione: 119…122 °C (0,4 mmHg) Punto di fusione: 37…42 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00007446 CAS Number: 98-68-0 EINECS: 202-692-1 UN: 3261 ADR: 8,II |