4-(Trichlorosilyl)butyronitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(3-Cyanopropyl)trichlorosilane, Trichloro(3-cyanopropyl)silane
Purity: 98%
CAS No.: 1071-27-8
Molecular Formula: C4H6Cl3NSi
Formula Weight: 202.54
Flash Point: 92°(198°F)
Refractive Index: 1.4630
Odour: Pungent
Boiling Point: 237-238°
Beilstein Reference: 906924
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00013832
Formula:
NCH₂CCH₂CH₂SiCl₃ Peso molecolare: 202,54 g/mol Punto di ebollizione: 237…238 °C Densità: 1,28 Flash Pt: 92 °C (198 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013832 CAS Number: 1071-27-8 EINECS: 213-990-6 UN: 2987 ADR: 8,II |