Trimethyl orthoformate ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 149-73-5
Molecular Formula: HC(OCH3)3
Formula Weight: 106.12
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.3790
Melting Point: -53°
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 969215
Merck Reference: 14,6884
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00008483
Formula:
C₄H₁₀O₃ Peso molecolare: 106,12 g/mol Punto di ebollizione: 101…102 °C Punto di fusione: –53 °C Densità: 0,968 Flash Pt: 15 °C (59 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008483 CAS Number: 149-73-5 EINECS: 205-745-7 UN: 3272 ADR: 3,II Merck Index: 14,6884 |