Stampa…
5-Isoxazolecarboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A13739.03 A13739.06
A13739.03EA 66.8 EUR
A13739.03 A13739.06
5-Isoxazolecarboxylic acid ≥98%
5-Isoxazolecarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 21169-71-1 Molecular Formula: C4H3NO3 Formula Weight: 113.07 Melting Point: 141-144° MDL No.: MFCD00156151
Formula: C₄H₃NO₃
Punto di fusione: 141…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156151
CAS Number: 21169-71-1