2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 767-15-7
Molecular Formula: C6H9N3
Formula Weight: 123.16
Melting Point: 150-155°
Beilstein Reference: 110735
Formula:
C₆H₉N₃ Punto di fusione: 150…155 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006102 CAS Number: 767-15-7 EINECS: 212-181-5 |