3-Fluorophthalic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 1583-67-1
Molecular Formula: C8H5FO4
Formula Weight: 184.12
Odour: Odourless
Melting Point: ca 170° dec.
Beilstein Reference: 2616684
MDL No.: MFCD00039524
Formula:
C₈H₅FO₄ Punto di fusione: ∼ 170 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039524 CAS Number: 1583-67-1 EINECS: 216-433-5 |