Stampa…
2-Chlorobenzoylacetonitrile 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(2-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
A13611.06 A13611.14 A13611.22
A13611.06EA 60.4 EUR
A13611.06 A13611.14 A13611.22
2-Chlorobenzoylacetonitrile 95%
2-Chlorobenzoylacetonitrile
Purity: 98% CAS No.: 40018-25-5 Molecular Formula: C9H6ClNO Formula Weight: 179.61 Melting Point: 54-58° Beilstein Reference: 2413204
Formula: C₉H₆ClNO
Peso molecolare: 179,61 g/mol
Punto di fusione: 54…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051624
CAS Number: 40018-25-5