2,4-Dimethylthiazole ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 541-58-2
Molecular Formula: C5H7NS
Formula Weight: 113.18
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.5090
Odour: Characteristic
Boiling Point: 145-147°
Solubility: Slightly soluble in water
Beilstein Reference: 106414
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00014509
Formula:
C₅H₇NS Punto di ebollizione: 145…147 °C Densità: 1,057 Flash Pt: 42 °C (107 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014509 CAS Number: 541-58-2 EINECS: 208-786-9 ADR: 3,III |