2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Methyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazole, 4-Methyl-5-thiazoleethanol, 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole
Purity: 98%
CAS No.: 137-00-8
Molecular Formula: C6H9NOS
Formula Weight: 143.21
Flash Point: 142°(287°F)
Refractive Index: 1.5500
Boiling Point: 135-137°/7mm
Beilstein Reference: 114249
Merck Reference: 14,6126
MDL No.: MFCD00005339
Formula:
C₆H₉NOS Peso molecolare: 143.21 g/mol Punto di ebollizione: 135…137 °C (7 mmHg) Densità: 1.196 Flash Pt: 142 °C (287 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005339 CAS Number: 137-00-8 EINECS: 205-272-6 Merck Index: 12,06208 |