Stampa…
Heptyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Heptylparaben, n-Heptyl 4-hydroxybenzoate, Heptyl parahydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid heptyl ester
A13555.14 A13555.22
A13555.14EA 73.4 EUR
A13555.14 A13555.22
Heptyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Heptyl-4-hydroxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 1085-12-7 Molecular Formula: C14H20O3 Formula Weight: 236.31 Melting Point: 46-49° MDL No.: MFCD00016481
Formula: C₁₄H₂₀O₃
Peso molecolare: 236.31 g/mol
Punto di fusione: 46…49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016481
CAS Number: 1085-12-7
EINECS: 214-115-0