Stampa…
Ferro (II) ossalato diidrato ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Iron (II) ethanedioate dihydrate, Oxalic acid iron (II) salt dihydrate, Ferrous oxalate dihydrate, Iron(II) oxalate hydrate
A13479.0B A13479.30
A13479.0BEA 133 EUR
A13479.0B A13479.30
Ferro (II) ossalato diidrato ≥99%
Ferro (II) ossalato diidrato
Purity: 99% CAS No.: 6047-25-2 Molecular Formula: FeC2O4.2H2O Formula Weight: 179.90 (143.87anhy) Physical Form: Crystals Density: 2.28 Appearance: Yellow Melting Point: 190° dec. MDL No.: MFCD00150040
Formula: Fe(C₂O₄)·2H₂O
Peso molecolare: 179,9 g/mol
Punto di fusione: 190 °C (dec.)
Densità: 2,28
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150040
CAS Number: 6047-25-2
EINECS: 208-217-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III