Stampa…
6-Methyl-5-hepten-2-one ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methyl-2-hepten-6-one, Sulcatone
A13335.14 A13335.22 A13335.36
A13335.14EA 23.2 EUR
A13335.14 A13335.22 A13335.36
6-Methyl-5-hepten-2-one ≥98%
6-Methyl-5-hepten-2-one
Purity: 98% CAS No.: 110-93-0 Molecular Formula: C8H14O Formula Weight: 126.20 Flash Point: 56°(133°F) Refractive Index: 1.4390 Melting Point: -67° Boiling Point: 172-174° Beilstein Reference: 1741705 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00008905
Formula: C₈H₁₄O
Peso molecolare: 126,2 g/mol
Punto di ebollizione: 172…174 °C
Punto di fusione: –67 °C
Densità: 0,855
Flash Pt: 56 °C (133 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008905
CAS Number: 110-93-0
EINECS: 203-816-7
UN: 1224
ADR: 3,III