Stampa…
Phthalaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
A13299.18 A13299.09 A13299.30
A13299.18EA 214 EUR
A13299.18 A13299.09 A13299.30
Phthalaldehyde ≥98%
Phthalaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 643-79-8 Molecular Formula: C8H6O2 Formula Weight: 134.14 Flash Point: 132°(269°F) Melting Point: 53-57° Beilstein Reference: 878317 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00003335
Formula: C₈H₆O₂
Peso molecolare: 134,13 g/mol
Punto di ebollizione: 266 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 53…57 °C
Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 132 °C (269 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003335
CAS Number: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN: 2923
ADR: 8,II