Stampa…
6-Chloronicotinonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Chloro-5-cyanopyridine, 6-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, 2-Chloropyridine-5-carbonitrile
A13291.06 A13291.03 A13291.14
A13291.06EA 63.7 EUR
A13291.06 A13291.03 A13291.14
6-Chloronicotinonitrile ≥98%
6-Chloronicotinonitrile
Purity: 98% CAS No.: 33252-28-7 Molecular Formula: C6H3ClN2 Formula Weight: 138.56 Melting Point: 116-119° Boiling Point: 105-107°/1mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00084941
Formula: C₆H₃ClN₂
Peso molecolare: 138,56 g/mol
Punto di ebollizione: 105…107 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 116…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084941
CAS Number: 33252-28-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III