(4-Tolyloxy)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 940-64-7
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 137-142°
Beilstein Reference: 2047591
Formula:
(C₆H₄(CH₃))OCH₂COOH Punto di fusione: 137…142 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014365 CAS Number: 940-64-7 EINECS: 213-374-7 |