2-Methylbenzoxazole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Methyl-1,3-benzoxazole, 2-Methylbenzo[d]oxazole
Purity: 98%
CAS No.: 95-21-6
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5500
Melting Point: 2-4°
Boiling Point: 200-201°
Beilstein Reference: 112297
MDL No.: MFCD00005771
Formula:
C₈H₇NO Peso molecolare: 133,15 g/mol Punto di ebollizione: 200…201 °C Punto di fusione: 2…4 °C Densità: 1,120 Flash Pt: 85 °C (185 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005771 CAS Number: 95-21-6 EINECS: 202-399-9 |