N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
MSTFA, N-Methyl-N-(trimethylsilyl)-2,2,2-trifluoroacetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamide
Purity: 97%
CAS No.: 24589-78-4
Molecular Formula: C6H12F3NOSi
Formula Weight: 199.25
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.3800
Boiling Point: 130-132°
Beilstein Reference: 1941550
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000411
Formula:
C₆H₁₂F₃NOSi Peso molecolare: 199.25 g/mol Punto di ebollizione: 130…132 °C Densità: 1.076 Flash Pt: 25 °C (77 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000411 CAS Number: 24589-78-4 EINECS: 246-331-6 ADR: 3 III |