Maleimide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 541-59-3
Molecular Formula: C4H3NO2
Formula Weight: 97.07
Melting Point: 90-94°
Boiling Point: 97-103/5mm
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 106910
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00005494
Formula:
C₄H₃NO₂ Punto di ebollizione: 97…103 °C (5 mmHg) Punto di fusione: 90…94 °C Densità: 1,249 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005494 CAS Number: 541-59-3 EINECS: 208-787-4 UN: 2923 ADR: 8,III |